130850
3-Butyn-1-ol
97%
Synonyme(s) :
3-Butynol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
128.9 °C (lit.)
Pf
−63.6 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
Clé InChI
OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.