P0299
Sodium pentanesulfonate
≥95% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (elemental analysis)
Forme
powder
Poids mol.
174.19 g/mol
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)