158518
Acide phénoxyacétique
98%
Synonyme(s) :
Éther phénylique de l’acide glycolique
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
98-100 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable