Documents
O8380
Sigma-Aldrich
Acide 1-octanesulfonique sodium salt
≥98%
Synonyme(s) :
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
About This Item
Formule linéaire :
C8H17O3SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic (oragnic)
Niveau de qualité
Description
anionic
Pureté
≥98%
Forme
powder
Poids mol.
216.27 g/mol
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<2.0% water (Karl Fischer)
Pf
300  °C (572 °F)
Solubilité
9.8 g/L at 20 °C
Traces de cations
Na: 10.1-11.1 % (w/v) (Anhydrous)
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
La forme sodique de l'acide 1-octanesulfonique est un détergent anionique et un tensioactif présentant d'excellentes propriétés de couplage. Cette molécule polyvalente est utilisée comme composant de tampons et dans la recherche en biologie cellulaire, en chimie analytique et en biochimie.
Application
Le sel sodique de l'acide 1-octanesulfonique a été utilisé :
  • comme constituant d'un tampon afin de déterminer la concentration en L-Dopa d'extraits de farine de graines.
  • dans une solution de phase mobile pour mesurer la dopamine chez des rats par une analyse de chromatographie liquide haute performance (HPLC).
  • en neurochimie pour préparer un tampon de phase mobile destiné à une analyse HPLC.
Réactif d′appariement d′ions pour l′analyse par HPLC de peptides et de protéines.
Caractéristiques et avantages
  • Tensioactif particulièrement polyvalent pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Convient aux applications de HPLC.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
M T Veciana-Nogues et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1045-1050 (1995-07-01)
A liquid chromatographic method with postcolumn derivatization is described for determination of biogenic amines in fish and fish products. Histamine, tyramine, serotonin, beta-phenylethylamine, tryptamine, putrescine, cadaverine, agmatine, spermine, and spermidine can be determined in less than 60 min. Routine sample
H T Jung et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 1353-1357 (2001-02-15)
Equilibrium unilamellar vesicles are stabilized by one of two distinct mechanisms depending on the value of the bending constant. Helfrich undulations ensure that the interbilayer potential is always repulsive when the bending constant, K, is of order k(B)T. When K
W Xie et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1299-1308 (2007-03-14)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) is a persistent environmental pollutant that may cause adverse effects by inhibiting pulmonary surfactant. To gain further insights in this potential mechanism of toxicity, we investigated the interaction of PFOS potassium salt with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) - the
Can Zhang et al.
Biomaterials, 29(9), 1233-1241 (2007-12-21)
Paclitaxel (Taxol), PTX) is a promising anti-cancer drug and has been successfully used to treat a wide variety of cancers. Unfortunately, serious clinical side effects are associated with it, which are caused by PTX itself and non-aqueous vehicle containing Cremophor
Rachel C Evans et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(33), 12348-12356 (2012-07-31)
The absorption and photoluminescence spectra of the cationic conjugated polyelectrolyte poly[3-(6-trimethylammoniumhexyl)thiophene] (P3TMAHT) were observed to be dramatically altered in the presence of anionic surfactants due to self-assembly through ionic complex formation. Small-angle neutron scattering (SANS), UV/vis, and photoluminescence spectroscopy were