Principaux documents
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
500 MG
284,00 €
284,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
284,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9NaO2S
Poids moléculaire :
144.17
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
284,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
250 °C
Chaîne SMILES 
CCCCS(O[Na])=O
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable