Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T7505
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydrate
≥97%
Synonyme(s) :
TMAH
5 G
29,10 €
25 G
92,20 €
100 G
265,00 €
1 KG
1 740,00 €
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
29,10 €
25 G
92,20 €
100 G
265,00 €
1 KG
1 740,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4N(OH) · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Beilstein:
3714235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
29,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
1.1 (vs air)
Description
non-ionic
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
878 °F
Poids mol.
181.23 g/mol
Limite d'explosivité
36 %
Pf
67-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
Clé InChI
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L'hydroxyde de tétraméthylammonium (TMAOH) est un agent d'appariement d'ions habituellement employé en chimie analytique. Il est employé dans l'analyse de composés marins par chromatographie sur couche mince-pyrolyse-chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CCM-pyrolyse-GC/MS) et désorption thermique/GC capillaire/spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif. Le TMAOH s'emploie dans la technique de l'électrophorèse capillaire de zone pour séparer les anions inorganiques. Certaines études font état de la ré-association d'oligonucléotides en présence de TMAOH. Le TMAOH aide à synthétiser certains composés organiques et inorganiques tels que les halogénures de vinyle et les dithiocarboxylates de tétraméthylammonium. Il intervient dans la préparation de nanoparticules d'oxyde de fer utilisées comme agents de contraste en imagerie par résonance magnétique.
Application
L'hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté a été utilisé dans la synthèse de germes cristallins de silicalite-1.
L′hydroxyde de tétraméthylammonium pentahydraté a été utilisé dans une étude visant à évaluer des souches de l′espèce Pseudomonas à l′aide d′une procédure de caractérisation par chromatographie sur phase gazeuse en une seule étape. [1] Elle a également été employée dans une étude portant sur des batteries à hydrures métalliques à l′état solide (à base d′oxyhydroxyde de nickel et de dioxyde de manganèse). [2]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organes cibles
Central nervous system, Liver,thymus
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Solid-state metal hydride batteries using tetramethylammoniumhydroxidepentahydrate
Kuriyama, N., et al.
Solid State Ionics, 53-56, 688-688 (1992)
ZuLiang Chen et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(1), 182-187 (2003-01-10)
In this paper, the use of an ion-pairing reagent to improve the separation selectivity of inorganic anions in CZE was demonstrated by the addition of tetramethylammonium hydroxide (TMAOH) to the electrolyte. The separation of inorganic anions (Cl(-), I(-), Br(-), NO(2)(-)
High conductivity and phase transitions of tetramethylammoniumhydroxidepentahydrate, (CH3)4NOH?5H2O
Kuriyama, N., et al.
Solid State Ionics, 40-41, 906-906 (1990)
J Vercauteren et al.
Analytical chemistry, 73(7), 1509-1514 (2001-04-26)
The extraction and preconcentration capabilities of a new extraction technique, stir bar sorptive extraction, were combined with the separation power of capillary gas chromatography (CGC) and the low limits of detection (LODs) of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) for
T J Wade et al.
Applied microbiology, 27(2), 303-311 (1974-02-01)
Strains of saccharolytic and nonsaccharolytic Pseudomonas species were examined by a new single-step gas chromatographic characterization procedure. Cells were digested in a methanolic solution of tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, and the digestates were subjected to gas-liquid chromatographic analysis. The chromatograms were
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf