Merck
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
Probenvorb.
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Dynatech "Dyna"
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Perfluortributylamin (PFTBA)
analytical standard
EPA 8260A Surrogat-Standardmischung
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
EPA 8240B/8260A Matrix-Spike-Mischung
certified reference material, 2500 μg/mL each component in methanol
4-Bromfluorbenzol-Lösung
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
EPA 8260 flüchtige Kalibriermischung
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
EPA 8260 interne Standardmischung 1
certified reference material, 2500 μg/mL in methanol
Methyl tert-butyl ether solution
certified reference material, TraceCERT®
TCL Volatiles Gemisch
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol: water (9:1)
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, PTFE-Luer-Lock
1005TLL, PTFE Luer lock, volume 5 mL, needle size (not included)
Feststoff-Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
Purge-Sampler ohne Fritte (Glas)
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, PTFE-Luer-Lock
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
EPA-Flaschen, weißer Schraubverschluss aus Polypropylen mit Mittelloch, vorgereinigt und vormontiert
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
EPA-Flaschen, weißer Schraubverschluss aus Polypropylen mit Mittelloch, vorgereinigt und vormontiert
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
CONDITIONS
sample/matrix
each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560 (24940-U)
purge
40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge
2 min
desorption preheat
205 °C
desorption process
210 °C for 2 min, 31 mL/min
bake
260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.
110 °C
column
SPB-624, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.4 μm (24255)
oven
40 °C (2 min), 7 °C/min to 135 °C, 30 °C/min to 230 °C (3 min)
inj. temp.
150 °C
MSD interface
200 °C
scan range
m/z = 35-350
carrier gas
helium, 1.2 mL/min
injection
30:1 split
liner
0.75 mm I.D. SPME
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany