Fortfahren mit
22780
Purge-Sampler ohne Fritte (Glas)
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for EPA 601
Quality Segment
feature
fritted: no
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2336-024
size
5 mL
application(s)
industrial hygiene
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000
Application
Für Tekmar 2000/3000 & Velocity XPT Konzentratoren
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
227812278922749
description
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
description
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
description
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
description
size 25 mL, top stem, Tekmar® 14-4007-024
application(s)
industrial hygiene
application(s)
air monitoring (Devices & Tubes)
industrial hygiene
application(s)
air monitoring (Devices & Tubes)
industrial hygiene
application(s)
industrial hygiene
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2336-024
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2337-024
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2334-024
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-4007-024
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000, for use with standard aqueous analysis
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000, for use with standard aqueous analysis
compatibility
-
agency
suitable for EPA 601
agency
suitable for EPA 601
agency
-
agency
EPA 603
feature
fritted: no
feature
-
feature
-
feature
-
size
5 mL
size
5 mL
size
25 mL
size
25 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)