Fortfahren mit
24154
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
Synonym(e):
FS CAP VOCOL® 60M 1.5UM .25MM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2, NIOSH 1003, suitable for EPA 601
analyte chemical class(es)
alcohols
specific analyte(s)
benzene
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
42
df
1.50 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
VOCOL
application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
column type
capillary intermediate polar
General description
Anwendung: Diese Säule mit mittlerer Polarität wurde für Analysen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) entwickelt und bietet eine ausgezeichnete Retention und Auflösung von hochflüchtigen Verbindungen. Nutzen Sie diese Säule in Direkteinspritzungsanschlüssen oder an Purge-and-Trap-Systeme gekoppelt.
USP-Code: Keiner
Phase:
  • Gebunden
  • Proprietär
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Application
VOCOL® column (diphenyl dimethyl polysiloxane with crosslinking moieties) may be used for their relevancy to the purge-and-trap technique and GC/MS analysis of 34 volatile organics. It was also found suitable in being used for determination of volatile compounds by whole column cryotrapping.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
253812415725358
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 3.00 μm
description
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
matrix active group
VOCOL
matrix active group
VOCOL
matrix active group
VOCOL
matrix active group
VOCOL
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
agency
NIOSH 1003, EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2, suitable for EPA 601
agency
NIOSH 1003, EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
agency
NIOSH 1003, EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
agency
NIOSH 1003, EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
column type
capillary intermediate polar
column type
capillary intermediate polar
column type
capillary intermediate polar
column type
capillary intermediate polar
Still not finding the right product?
Explore all of our products under VOCOL® Kapillar-GC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)