Fortfahren mit
23189
EPA-Flaschen, weißer Schraubverschluss aus Polypropylen mit Mittelloch, vorgereinigt und vormontiert
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE/silicone septa (Thickness: 0.125"), amber glass vial, white polypropylene cap
feature
closure type screw top vial, closure type white polypropylene hole cap
packaging
pkg of 72 ea
O.D. × H
29 mm × 82 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-414
application(s)
general analytical
General description
Jede Flasche wird gemäß US EPA Protokoll B gereinigt: Reinigungsvorgang:
1. Waschen Sie die Behälter unter Verwendung eines phosphatfreien Detergens in Laborqualität in heißem Wasser.
2. Spülen Sie die Behälter dreimal mit reichlichen Mengen Leitungswasser, um das Detergens zu entfernen.
3. Spülen Sie die Behälter dreimal mit anorganischem Wasser Typ I gemäß ASTM.
4. Lassen Sie die Behälter im Ofen trocknen.
5. Lassen Sie die Behälter in einer abgeschlossenen kontaminationsfreien Umgebung auf Raumtemperatur abkühlen.
6. Verschließen Sie die Behälter mit den Kappen.
Nach der Reinigung werden diese Flaschen mit folgenden Materialien zusammengesetzt: Borsilikatglass Typ I, PTFE-/Silikon-Septa und einer Polypropylen-Kappe. Es sind Weiß- und Braunglasflaschen verfügbar. Alle Flaschen werden mit einer offenen Schraubkappe und einem hellbraunen/weißen PTFE/Silikon-Septa geliefert.
Im Lieferumfang der 40 ml EPA-Flaschen sind ein Analysenzertifikat und eine Packung mit Etiketten zum Identifizieren der Probeninhalte enthalten. Die Flaschen werden nach der Reinigung eingeschweißt, um sicherzustellen, dass diese so rein wie möglich bei Ihnen ankommen.
Application
EPA vials has been used during solid phase microextraction (SPME) of odors in drinking water for analysis by GC/MS.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
231882734827344
description
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
description
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
description
volume 22 mL, amber glass vial
description
volume 2 mL, amber glass vial
fitting
thread for 24-414
fitting
thread for 24-414
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 8-425
feature
closure type screw top vial, closure type white polypropylene hole cap
feature
closure type white polypropylene hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black polypropylene hole cap, precleaned
feature
closure type screw top vial, closure type black polypropylene hole cap, precleaned
volume
40 mL
volume
40 mL
volume
22 mL
volume
2 mL
material
white polypropylene cap, amber glass vial, PTFE/silicone septa (Thickness: 0.125")
material
PTFE/silicone septa (Thickness: 0.125"), white polypropylene cap, clear glass vial
material
PTFE/silicone septa (thickness: 0.060"), amber glass vial, silicone septum body, PTFE septum face, black polypropylene cap
material
PTFE/silicone septa (thickness: 0.060"), black polypropylene cap, silicone septum body, amber glass vial, PTFE septum face
packaging
pkg of 72 ea
packaging
pkg of 72 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
29 mm × 82 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
-
O.D. × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Would these lids be compatible with a 1:1:1 mixture of methanol:ethanol:water, and if yes, would they be sufficiently secure if that solution was shipped by air, if otherwise packaged properly? Or would a non-septum lid be better?
    1 answer
    1. The PTFE septum/PP cap lid is compatible with an alcohol mixture. However, information regarding the suitability of this lid for air shipment is not available. No specific recommendations can be provided regarding the best lid to use for this application.
      Helpful?
  2. ARE THE LIDS AND TUBES AUTOCLAVABLE?
    1 answer
    1. Yes, the lids and tubes are autoclavable. Use only gamma radiation for autoclaving; do not use high temperatures.