1295877
USP
Glycyl-L-tyrosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Glycyl-L-Tyrosin Dihydrat
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tyrosine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)CN.O.O
InChI
1S/C11H14N2O4.2H2O/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7;;/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17);2*1H2/t9-;;/m0../s1
InChIKey
VELZBUAWAUZDLF-WWPIYYJJSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.