Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 638,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-525-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2700715
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Gly-Tyr,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
282 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
XBGGUPMXALFZOT-VIFPVBQESA-N
Application
- Elucidating uptake and metabolic fate of dipeptides in CHO cell cultures using (13)C labeling experiments and kinetic modeling: Diese Studie befasst sich mit der Aufnahme und metabolischen Verarbeitung von Dipeptiden wie Gly-Tyr in Zellkulturen und liefert Erkenntnisse zu deren Nutzung und Rolle bei der Verbesserung der biopharmazeutischen Produktionsprozesse (Naik et al., 2024).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 282 °C | mp 300 °C | mp 264 °C | mp - |
| color white | color white to off-white | color white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?