Y0002200
Mycophenolat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Mycophenolsäure Mononatriumsalz, Natrium-mycophenolat
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
mycophenolate
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CC\C(=C\Cc1c(c2c(c(c1OC)C)COC2=O)O)\C
InChI
1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+;
InChIKey
DOZYTHNHLLSNIK-JOKMOOFLSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)