PHR2776
Mycophenolat-Mofetil-verwandtes Präparat B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, pkg of 100 mg
Synonym(e):
(RS)-7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)-ethyl]-3H-isobenzofuran-1-on, Mycophenolic acid lactone
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1448978
API-Familie
mycophenolate
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(CCC1=O)(CCc2c(c3c(c(c2OC)C)COC3=O)O)C
InChI
1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
GNWIDHOJWGSPTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)