Merck
Y0002073
Beta-Carotin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
β-Carotin, β,β-Carotin, Provitamin A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
Beilstein:
1917416
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChIKey
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Biochem./physiol. Wirkung
β-Carotin ist das wichtigste der Provitamine A und kann aufgrund seiner in vitro hemmenden Wirkung auf die von Radikalen initiierte Peroxidierung als Antioxidans klassifiziert werden. In vivo scheint es jedoch je nach zellulärer Umgebung entweder als Anti- oder als Prooxidans zu agieren. Es reduziert die Inzidenz vieler Krebsarten, erhöht aber die Inzidenz von Lungenkrebs bei Rauchern.
Das wichtigste der Provitamine A.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
217.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1