Merck
Y0000438
Kumarin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2-Benzopyron, 1-Benzopyran-2-on, 2H-Chromen-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
Beilstein:
383644
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 47 °C)
API-Familie
coumarin
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChIKey
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Coumarin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
323.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
162 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Musiliyu A Musa et al.
Current medicinal chemistry, 15(26), 2664-2679 (2008-11-11)
The coumarin (benzopyran-2-one, or chromen-2-one) ring system, present in natural products (such as the anticoagulant warfarin) that display interesting pharmacological properties, has intrigued chemists and medicinal chemists for decades to explore the natural coumarins or synthetic analogs for their applicability
Pravin O Patil et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(9), 2434-2450 (2013-03-23)
Monoamine oxidase (MAO) enzyme inhibition is a crucial target for the management of depression and Alzheimer disease and inhibitors of MAO are the most important drugs for their management. Coumarins are a large family of compounds, of natural and synthetic
Klaus Abraham et al.
Molecular nutrition & food research, 54(2), 228-239 (2009-12-22)
Coumarin is a secondary phytochemical with hepatotoxic and carcinogenic properties. For the carcinogenic effect, a genotoxic mechanism was considered possible, but was discounted by the European Food Safety Authority in 2004 based on new evidence. This allowed the derivation of
Donglei Yu et al.
Medicinal research reviews, 23(3), 322-345 (2003-03-21)
Numerous plant-derived compounds have been evaluated for inhibitory effects against HIV replication, and some coumarins have been found to inhibit different stages in the HIV replication cycle. This review article describes recent progress in the discovery, structure modification, and structure-activity
B G Lake
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 37(4), 423-453 (1999-07-27)
The metabolism, toxicity and results of tests for carcinogenicity have been reviewed with respect to the safety for humans of coumarin present in foodstuffs and from fragrance use in cosmetic products. Coumarin is a natural product which exhibits marked species