Fortfahren mit
1065480
USP
Beta-Carotin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
β-Carotin, β,β-Carotin, Provitamin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
7 x 100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1917416
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
carotenes
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Beta Carotene USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Beta Carotene Capsules
  • Beta Carotene Preparation
  • Carotenes
  • Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
  • Spirulina Tablets
  • Spirulina
  • Oil-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
Biochem/physiol Actions
β-Carotin ist das wichtigste der Provitamine A und kann aufgrund seiner in vitro hemmenden Wirkung auf die von Radikalen initiierte Peroxidierung als Antioxidans klassifiziert werden. In vivo scheint es jedoch je nach zellulärer Umgebung entweder als Anti- oder als Prooxidans zu agieren. Es reduziert die Inzidenz vieler Krebsarten, erhöht aber die Inzidenz von Lungenkrebs bei Rauchern.
Das wichtigste der Provitamine A.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0002073217538C9750
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
carotenes
API family
-
API family
-
API family
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beta-Carotin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
217.9 °F - closed cup
flash_point_c
103.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)