Fortfahren mit
07168
Lutein
analytical standard
Synonym(e):
Xanthophyll, α-Carotin-3,3′-diol, β, ε-Carotin, β, ε-Carotin-3,3′-diol, Lutein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.530,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.87
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-840-0
Beilstein/REAXYS Number:
2068547
MDL number:
€ 501,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
animal, human
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder, solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
yellow to very dark red
application(s)
detection
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Application
This analytical standard can be used to test Lutein in:
  • Wheat samples using near-infrared spectroscopy (NIRS).
  • Marigold flowers using UV-Vis spectroscopy.
  • Spinach leaves using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Als Carotenoid in der Ernährung ohne Vitamin-A-Wirkung. Erhöht die Konzentration von Makulapigmenten im Auge und verbessert unter Umständen die Sehleistung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1699X625094110
Lutein analytical standard
Supelco
07168
Lutein
Lutein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1699
Lutein
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
detection
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
color
yellow to very dark red
color
-
color
orange to brown
color
-
form
powder, solid
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lutein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extraction and quantification of major carotenoids in processed foods and supplements by liquid chromatography.
Akhtar MH and Bryan M
Food Chemistry, 111(1), 255-261 (2008)
Simple method for clinical determination of 13 carotenoids in human plasma using an isocratic high-performance liquid chromatographic method.
Lyan B, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 751(2), 297-303 (2001)
A scheme for obtaining standards and HPLC quantification of leafy vegetable carotenoids.
Kimura M and Rodriguez-Amaya DB
Food Chemistry, 78(3), 389-398 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M60600-25G04061831817744
07168-5MG04061838647702
07168-1MG04061838647696