Merck
SU860001
Supelco
Fläschchen, Schraubgewinde, Klarglas (nur Fläschchen)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Clear glass screw top vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
27.5 mm × 95 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Anwendung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)