Merck
SPRF1
Referenz zur Bestimmung des Rauchpunkts von Brennstoffgemischen
Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60%v/v), certified reference material
Größe auswählen
100 ML
€ 126,00
€ 126,00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 126,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 126,00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)