Wichtige Dokumente
SAAR4946130
Perchlorsäure -Lösung
0.1 N, 0.1 M
Synonym(e):
Perchloric acid solution
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR4946130KF)
Konzentration
0.1 M
0.1 N
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For laboratory use only
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?