Merck
PHL82500
Cirsilineol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,5-Dihydroxy-3′,6,7-trimethoxy-flavon, 6-Methoxyluteolin-3′,7-dimethylether, Anisomelin, Eupatrin, Fastigenin
Größe auswählen
10 MG
€ 858,00
€ 858,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 858,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.32
Beilstein:
1355108
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 858,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-13-6-9(4-5-10(13)19)12-7-11(20)16-14(25-12)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
InChIKey
VKOSQMWSWLZQPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia thymus
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)