Wichtige Dokumente
PHL89813
Triptophenolid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3bR-trans)-3b,4,5,9b,10,11-Hexahydro-6-hydroxy-9b-methyl-7-(1-methylethyl)-phenanthro(1,2-c)furan-1(3H)-one, Hypolide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1CC2=C(CC[C@]3([C@H]2CCc4c3ccc(c4O)C(C)C)C)C1=O
InChI
1S/C20H24O3/c1-11(2)12-4-6-16-14(18(12)21)5-7-17-15-10-23-19(22)13(15)8-9-20(16,17)3/h4,6,11,17,21H,5,7-10H2,1-3H3/t17-,20+/m0/s1
InChIKey
KPXIBWGPZSPABK-FXAWDEMLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)