Fortfahren mit
SMB00174
Cirsimaritin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
4′,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, Skrofulein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
€ 520,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1OC)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-13-15(16(20)17(14)22-2)11(19)7-12(23-13)9-3-5-10(18)6-4-9/h3-8,18,20H,1-2H3
InChI key
ZIIAJIWLQUVGHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Cirsimaritin has been shown to inhibit tumor cell growth and induce mitochondrial apoptosis in GBC-SD cells. It was proposed that cirsimaritin-induced reactive oxygen species is the trigger for ER stress and down-regulate the phosphorylation of Akt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB01070PHL85726SML0953
Cirsimarin phyproof® Reference Substance
PHL85726
Cirsimarin
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)