Fortfahren mit
PHL80994
Geraniin
phyproof® Reference Substance
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H28O27
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
952.64
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 342,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@]2(C([C@@H]3c4c1c(c(cc4C(=O)OC5C6OC(=O)c7c(c(c(c(c7)O)O)O)c8c(cc(c(c8O)O)O)C(=O)OCC(OC5OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)C6OC(=O)C3=CC2=O)O)O)(O)O)O
InChI
1S/C41H28O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)48)34(54)67-39-33-32-30(64-38(58)12-6-19(47)41(61)40(59,60)23(12)22-11(37(57)66-33)5-17(46)27(51)31(22)68-41)18(63-39)7-62-35(55)9-3-15(44)25(49)28(52)20(9)21-10(36(56)65-32)4-16(45)26(50)29(21)53/h1-6,18,23,30,32-33,39,42-46,48-53,59-61H,7H2/t18?,23-,30?,32?,33?,39?,41-/m0/s1
InChI key
JQQBXPCJFAKSPG-CFJALHDPSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80201412643GF31896366
Geraniin phyproof® Reference Substance
PHL80994
Geraniin
Germanium sheet, 7x24mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
GF31896366
Germanium
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
90%
description
sheet, 7x24mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-963-66
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
90%
assay
99.999%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)