Fortfahren mit
S3626
Squalen
≥98%, liquid
Synonym(e):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,90
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,30
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 507,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.72
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-826-1
Beilstein/REAXYS Number:
1728919
MDL number:
€ 26,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
color
light yellow
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
General description
Squalen ist ein Kohlenwasserstoff, der Doppelbindungen enthält und gemeinhin in Haifischleberöl vorkommt. Es ist auch in Pflanzenölen vorhanden, allerdings in geringerem Ausmaß.
Application
Squalen hat folgende Anwendungen:
  • als Standard für die Identifizierung und Quantifizierung von Lipiden
  • bei der Isolierung von Makrophagen für die Inkubation von Parasiten
  • als Standard für die Quantifizierung von Squalen bei der Squalen-Analyse von Ölproben
Biochem/physiol Actions
Squalen ist ein biosynthetischer Vorläufer aller Steroide. Es hat gegenüber normalen Zellen, die Karzinogenen und Antitumor-Mitteln ausgesetzt sind, zytoprotektive Wirkung. Squalen unterstützt den Ausgleich des Blutcholesterinspiegels. Es steigert die Produktion von HDL (Lipoporotein hoher Dichte) und die Ausscheidung von LDL (Lipoporotein niedriger Dichte). Dies trägt dazu bei, das Risiko einer Herzerkrankung zu verringern, und schützt weniger stabile Körperfette vor der Oxidierung. Außerdem wird es in der Behandlung von Hypercholesterinämie eingesetzt. Squalen verbessert bekanntermaßen die Wirksamkeit von cholesterinsenkenden Arzneimitteln. Ebenso verhindert es die Auswirkungen freier Radikale und dient so als Antioxidationsmittel. Es schützt die Haut vor dem Austrocknen und vor anderen Umweltbedingungen wie Oxidierung, UV-Strahlen und Schadstoffen. Squalen fördert bekanntermaßen die Wundheilung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
442785Y0002131867200O
Squalen analytical standard
Supelco
442785
Squalen
Squalen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002131
Squalen
description
≥98%, liquid
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
from plant derived, sugarcane, Avanti Research - A Croda Brand
form
liquid
form
-
form
-
form
(neat oil)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥99% (TLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
vaccine development
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Squalen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the origin of this product is it synthetic or extracted from sharks
    1 answer
    1. While the source may vary from lot to lot, the majority of past lots have been from sharks and none have been synthetically produced. It is recommended to review the lot specific Certificate of Origin to confirm, Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab::
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s3626#product-documentation
      Helpful?
  4. Could you confirm if this product is equivalent to squalene oil and provide information on its purity?
    1 answer
    1. Squalene and Squalene Oil are considered to be the same. The purity of S3626 is 98% or greater as measured by GC.