Merck
G005750
HPLC Analysis of CYP3A Inhibitors on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-600
injection: 1 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of CYP3A Inhibitors.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Ketoconazole
    Mevinolin from Aspergillus sp.
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)