Wichtige Dokumente
53913-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Core-Shell (SPP) Fused Core polar eingebettete HPLC-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express RP-Amid, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
Protokolle
Verwandter Inhalt
QuEChERS ist eine schnelle, einfache, kostengünstige, effektive, robuste und sichere Probenaufreinigungsmethode, die zur Vorbereitung von Lebensmittel- und landwirtschaftlichen Proben für die Pestizidanalyse verwendet wird. QuEChERS basiert auf der Technik der Festphasenextraktion (SPE) zur Probenvorbereitung.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigenUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..