Wichtige Dokumente
N5536
Nefazodon -hydrochlorid
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor
Synonym(e):
2-{3-[4-(3-Chlorphenyl)-1-piperazinyl]-propyl}-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-on -hydrochlorid, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Nefazodon -hydrochlorid, ≥98% (HPLC), solid
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
Bristol-Myers Squibb
SMILES String
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChIKey
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)