Merck
ERMBD087
Infant Formula (3- and 2-MCPD fatty acid esters)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)