Fortfahren mit
78181
Phenylboronsäure
purum, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Benzolboronsäure, NSC 66487
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,50
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.93
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-701-9
Beilstein/REAXYS Number:
970972
MDL number:
€ 55,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
mp
216-219 °C (lit.), 218-222 °C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
InChI key
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenylboronsäure ist ein hochstabiler Rezeptorligand, der bei Kreuzkupplungsreaktionen und bei der Arzneimittelabgabe verwendet wird.
Phenylboronsäure (PBA) ist eine bororganische Säure. Sie fungiert als ein molekularer Rezeptor, der an Verbindungen binden kann, die die cis-Diol-Gruppe enthalten.[1] Die Mikrowellen-unterstützte Suzuki-Kupplung von Arylchloriden mit Phenylboronsäure in Gegenwart von Pd/C (Katalysator) und Wasser (Lösungsmittel) wurde beschrieben.[2] Über die Palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktion von Phenylboronsäure mit Halogenarenen zum Erhalt von Biarylen wurde berichtet.
Application
Phenylboronsäure kann bei folgenden Reaktionen verwendet werden:
  • Rhodium-katalysierte intramolekulare Aminierung[3]
  • Pd-katalysierte direkte Arylierung
  • Mizoroki-Heck- und Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen, die von Palladiumnanoteilchen katalysiert werden
  • Palladium-katalysierte stereoselektive Reaktion vom Heck-Typ
  • Hochwirksame Palladium-katalysierte Arylierungs-Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung in Wasser
Phenylboronsäure kann als Reagenz zur Herstellung folgender Stoffe verwendet werden:
  • Ni(II)-Pincer-Komplex und Pd(II)-Pyridoxal-Hydrazon-Metallzyklen als Katalysatoren für die Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen
  • Polymere vom N-Typ für reine Polymersolarzellen[4]
  • Neue Serie von wirksamen und selektiven mTOR-Kinaseinhibitoren
  • Inhibitoren der Lactatdehydrogenase gegen Krebszellproliferation[5]
Other Notes
enthält schwankende Anteile von Phenylboronsäure-anhydrid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P20009524018647098
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
95%
assay
90%
assay
97%
mp
216-219 °C (lit.), 218-222 °C
mp
216-219 °C (lit.)
mp
>230 °C (lit.)
mp
27-31 °C (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylboronsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of polyfunctional glycerol esters: lipase-catalyzed esterification of glycerol with diesters.
Villeneuve P, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 75(11), 1545-1549 (1998)
Phenylboronic-acid-based functional chemical materials for fluorescence imaging and tumor therapy
Li S, et al.
ACS Omega, 7, 2520-2532 (2022)
A phenylboronate-functionalized polyion complex micelle for ATP-triggered release of siRNA.
Mitsuru Naito et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(43), 10751-10755 (2012-08-22)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PH015129-100MG04061831271751
78181-1G04061826140017
78181-50G04061832943336
78181-10G04061832943312
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf