807165
TSKgel® SP-2SW (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Synonym(e):
TSKgel® Kationentauscher-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® SP-2SW HPLC-Säule, phase sulfonic acid, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L52
suitable for USP L9
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh SP-2SW, 07165
Parameter
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
cation exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)