807644
TSKgel® SP-SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonym(e):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Kationentauscher-Vorsäulen Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materialien
PEEK
Agentur
suitable for USP L52
suitable for USP L9
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh SP-2SW, 07644
Parameter
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2.5 cm × 6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
- 5 mL Guardgel packing material
- Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"" exit
- 2 Replacement frits
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.01"" ID
- Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16"" tubing, 2 each
- All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
- Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16""
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.02"" ID
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)