Merck
72817
Supelco
Chlorophyll c1
analytical standard
Synonym(e):
Magnesium tetradehydropheoporphyrin a5 monomethyl ester, Phorbine, magnesate(1-) deriv.
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H30MgN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.94
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(CC)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)