Fortfahren mit
C5753
Chlorophyll a
from spinach
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 844,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C55H72MgN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
893.49
UNSPSC Code:
12171506
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-536-6
Beilstein/REAXYS Number:
3586237
MDL number:
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
spinach
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
impurities
chlorophyll b, essentially free
ε (extinction coefficient)
10.6-11.8 × 104 at 428 nm in diethyl ether (vs. 11.17 × 104, lit.), 8.2-9.1 × 104 at 662 nm in diethyl ether (vs. 8.63 × 104, lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI key
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
General description
Chlorophyll a ist ein wichtiges lichtabsorbierendes grünes oder blaues Farbpigment, das in den photosynthetischen Membranen der Chloroplasten in Pflanzenzellen vorkommt.[1] Es fungiert in den Photosystemen I und II als Antennenpigment.
Application
Es gibt eine Beschreibung eines Verfahrens zum Sammeln des nativen Lichtsammler-Komplexes IIb (LHCIIb).
Chlorophyll a wird verwendet:
  • zur Untersuchung der Veränderung der Carotinoid-Zusammensetzung bei Sojabohnensamen mit wechselnder Farbe und Reifung
  • zur Untersuchung der Verwendung von Chlorophyllverteilungskarten aus der Hyperspektralbildgebung für die zerstörungsfreie Diagnose von Stickstoffmangel
  • als Standard zur Bestimmung der Konzentration des Analyten mittels Fluoreszenzspektroskopie in der Wasserprobe aus dem gelben Fluss
  • als Standard zur Quantifizierung der Menge von aus Algen gewonnenen Chlorophyllpigmenten mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
  • bei der Identifizierung von Phäophytin a aus umweltfreundlich angebautem grünem Paprika
  • zur Erkennung verschiedener Stickstoffoxid-Spezies (NO-Spezies)
Biochem/physiol Actions
Chlorophyll a bindet an die Proteinmoleküle CP47 und CP43 und bildet die innere Antenne des Reaktionszentrums von Photosystem II. Im Photosystem I gehören zu den Bindungsstellen von Chlorophyll a auch die über die Membranen verteilten Polypeptide.[1] Mangelnde Chlorophyllbildung und eine niedrige Chlorophylldichte können zu Stickstoffmangel in den Pflanzenblättern führen.
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6144961451116774
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
chlorophyll b, essentially free
impurities
chlorophyll b, free
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorophyll a
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is my ampule intact? How can I tell?
    1 answer
    1. If the meniscus "bubble" is not broken, then the ampule is intact and usable. To test the meniscus, use a glass Pasteur pipet and gently touch the bubble. If the glass pops and breaks, then the ampule was sealed. If it goes straight through to the bottom of the ampule with no resistance, then the seal was broken during transit.