Merck
C5878
Chlorophyll b aus Spinat
≥90% (HPLC), ≤0.5% Chlorophyll a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 MG
€ 221,00
5 MG
€ 882,00
€ 221,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C55H70MgN4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
907.47
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-272-4
Beilstein/REAXYS Number:
4122778
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% Chlorophyll a
mp
183-185 °C (lit.)
ε (extinction coefficient)
15.9 × 104 at 452 nm in diethyl ether (lit.), 5.61 × 104 at 644 nm in diethyl ether (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)c1c(CC)c2cc3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)c5c6nc(cc7c(C)c(C=C)c(cc1n2)n7[Mg]n3c45)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32-,33-,36+,40+,51-;/m1./s1
InChI key
NSMUHPMZFPKNMZ-VBYMZDBQSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C575396145F3013
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤0.5% Chlorophyll a
impurities
chlorophyll b, essentially free
impurities
-
impurities
-
General description
Chlorophyll b ist eines der Chlorophyllpigmente, die grünen Blättern ihre Farbe verleihen. Chlorophyll kommt aus dem Griechischen, wobei chlorós grün und phyllon Blatt bedeutet. Die Struktur von Chlorophyll b wurde erfolgreich von Fischer und Wenderoth entschlüsselt. Es ist gemeinsam mit Chlorophyll a in den peripheren Antennenkomplexen vorhanden. Die Menge Chlorophyll b in Spinat ist geringer als die von Chlorophyll a.[1][2]
Application
Chlorophyll b aus Spinat wird wie folgt verwendet:
  • zur Durchführung einer quantitativen Analyse der Bestandteile von Carotinoid und Chlorophyll in Proben sortenreinen nativen Olivenöls[3]
  • zur Untersuchung der Funktion von Chlorophyll und Porphyrinen in der Photo-Oxidation von Milchprodukten mittels sensorischer Bewertung und Fluroeszenzspektroskopie
  • zur Analyse der Anwendungsgrenzen von Spektrophotometrie und Spektrofluorimetrie bei der Bestimmung des Verhältnisses von Chlorophyll a/b
  • zur Untersuchung der Veränderungen im Chlorophyll-a- und -b-Gehalt sowie der Farbe von Weinblättern.
Biochem/physiol Actions
Chlorophyll b erweitert das Absorptionsspektrum der Lichtsammel-Komplexe LHC-I und LHC-II oberhalb von 700 nm, einem Bereich des sichtbaren Spektrums, der nicht absorbiert wird, wenn in den LHC nur Chlorophyll vorkommt.
Chlorophyll b baut sich ab und bildet durch das Enzym Chlorophyllase Pheophytin b. Das verursacht eine Farbveränderung von grün zu oliv-braun. Es ist bei der Entnahme von Lichtenergie während des Photosynthesevorgangs und der anschließenden Umwandlung in chemische Energie beteiligt. Zusammen mit Chlorophyll a spielt es eine wichtige Rolle bei der Fähigkeit einer Pflanze, sich an verschiedene Lichtverhältnisse anzupassen.[2]
Packaging
Verschweisste Ampulle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chlorophyll and colour changes in grapevine leaves preserved by passive modification
K?rca A, et al.
European Food Research and Technology, 223(3), 387-393 (2006)
The role of naturally occurring chlorophyll and porphyrins in light-induced oxidation of dairy products. A study based on fluorescence spectroscopy and sensory analysis
Wold JP, et al.
International dairy journal, 15(4), 343-353 (2005)
On the limits of applicability of spectrophotometric and spectrofluorimetric methods for the determination of chlorophyll a/b ratio
Kouril R, et al.
Photosynthesis Research, 62(1), 107-116 (1999)
A Tanaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(21), 12719-12723 (1998-10-15)
Chlorophyll b is an ubiquitous accessory pigment in land plants, green algae, and prochlorophytes. Its biosynthesis plays a key role in the adaptation to various light environments. We isolated six chlorophyll b-less mutants by insertional mutagenesis by using the nitrate
A Ruiz-Martinez et al.
Bioresource technology, 126, 247-253 (2012-10-18)
This study investigated the removal of nitrogen and phosphorus from the effluent of a submerged anaerobic membrane bioreactor (SAnMBR) by means of a lab-scale photobioreactor in which algae biomass was cultured in a semi-continuous mode for a period of 42
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5878-1MG04061833502587
C5878-5MG04061833502594
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf