Unfortunately, the purity of this product is not determined.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf | € 224,00 |
5 mg | Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf | € 883,00 |
Über diesen Artikel
concentration
≥10.0 mg/mL (UV)
Quality Segment
technique(s)
electrophoresis: suitable
fluorescence
λex 609 nm; λem 643 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
suitability
in accordance for gel electrophoresis
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration ≥10.0 mg/mL (UV) | concentration 30-50% protein (Lowry) | concentration 5 mg/mL in DMSO | concentration - |
| suitability in accordance for gel electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| fluorescence λex 609 nm; λem 643 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2 | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
would you mind providing the purity index of phycocyanin lyophilised powder ?