Fortfahren mit
B5906
Bakteriochlorophyll aus Rhodopseudomonas sphaeroides
Powder
Synonym(e):
Bacteriochlorophyll a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 460,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.830,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C55H74N4O6Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
911.50
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
241-507-9
MDL number:
€ 460,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bakteriochlorophyll aus Rhodopseudomonas sphaeroides,
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue, light green to blue-green
solubility
ethanol: 10 mg/mL, light green
ε (extinction coefficient)
150-250 at 570-578 nm in diethyl ether
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@@H]1[C@@H](C)c2cc3c(C(C)=O)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3;/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b33-25+;/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-;/m1./s1
InChI key
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
General description
Bacteriochlorophylls are photosynthetic pigments, that are present in most of the bacteria.
Application
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides has been used as a standard to calibrate the high performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Bacteriochlorophyll/BchF or 3-vinyl-bacteriochlorophyll hydratase is an enzyme present in bacteria, which helps in producing bacteriochlorophyll a. Bacteriochlorophyll a is formed from chlorophyllide a.
Analysis Note
teilweise gereinigt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H8509C765756690
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
dark blue, light green to blue-green
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
solubility
ethanol: 10 mg/mL, light green
solubility
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, turbid, dark green
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)