Fortfahren mit
96145
Chlorophyll a
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C55H72MgN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
893.49
EC Number:
207-536-6
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
3586237
MDL number:
€ 299,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI key
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
General description
Chlorophyll a gehört zur Klasse der mit Magnesium konjugierten Porphyrine. Es ist eine der Hauptformen des oxygenen Photosynthesepigments Chlorophyll, das Lichtenergie der blauen und roten Anteile des sichtbaren Bereichs in chemische Energie umwandelt.
Application
Dieser Analysestandard kann auch wie folgt eingesetzt werden:
  • Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie(FTIRS)-basierte Quantifizierung von Chlorophyllen (a und b) und Phäophytinen (a und b) in Proben von fünf Handelsmarken von grünem Tee
  • Entwicklung einer Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Diodenarraydetektion-Massenspektrometrie(HPLC-DAD-MS)-Methode für die Auftrennung und Bestimmung der Chlorophylle und ihrer Derivate in Proben von Taraxacum formosanum
  • Analyse von 14 Nahrungsergänzungsmittelproben zur Quantifizierung von Chlorophyllen, ihrer Abbauprodukte, Carotinoide und Päeophytine durch ein UV/VIS-Spektroskopie-Verfahren im Anschluss an die Auftrennung durch Hochleistungs-Dünnschichtchromatografie (HPTLC)
  • Evaluierung der Wirkung von Druck, Temperatur, CO2-Flussrate und eines polaren Co-Lösungsmittels auf die Extraktion mit Flüssigkeiten im überkritischen Zustand (SFE) von Carotinoiden und Chlorophyllen aus der Mikroalge Scenedesmus obliquus zur Verwendung in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Simultane Bestimmung von Chlorophyllen (a und b) und Carotinoiden (β-Carotin und Lycopin) in Fruchtproben von Erdbeeren, Aprikosen und Himbeeren durch zwei UV/VIS-Spektroskopie-Verfahren
Es gibt eine Beschreibung eines Verfahrens zum Sammeln des nativen Lichtsammler-Komplexes IIb (LHCIIb).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6144C57531116774
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorophyll a
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photobiology: The Science of Life and Light (2007)
Yuanyuan Li et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 139, 109941-109941 (2021-01-30)
Chlorophyll can be obtained from a variety of green vegetables. In this study, chlorophyll-rich spinach (Spinacia oleracea L.) extracts were subjected to early-life and adult-life gastrointestinal digestion and colonic fermentation in a murine model in vitro to investigate the biological
Global Trade Item Number
SKUGTIN
96145-1MG04061833317563
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the uncertainty on the HPLC purity of the standard?
    1 answer
    1. This product is not a Certified Reference Material. An uncertainty value is not determined for the reported HPLC results.
      Helpful?
  3. Does the 1 mg product contain exactly 1 mg? What is the margin of error?
    1 answer
    1. For this one milligram pack size, an overfill of up to 0.1 milligrams can be expected due to the difficulty in weighing exactly one milligram without risking an underfill.
      Helpful?
  4. Hi How to prepare Chlorophyll-a stock solutions and what will be the suspension solution. What will be the shelf life of the stock solutions.
    1 answer
    1. Chlorophyll a is soluble in ethanol (10 mg/ml). It is also freely soluble in acetone, benzene, ether, and chloroform, but is not soluble in water. It is recommended to prepare solutions fresh. Chlorophyll a is light sensitive and will degrade quickly upon exposure to light.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. When the standard has been mixed with ethanol, is the expiration date the same as stated on the product? Provided that the solution is kept in the freezer.
    1 answer
    1. It is recommended to prepare solutions fresh. Chlorophyll A is light-sensitive and will degrade quickly upon exposure to light. Solutions of Chlorophyll A in ethanol will be converted to Chlorophyll B quickly. HPLC analysis has shown a 30 % conversion at 30 minutes.