58858
SUPELCOSIL™ LC-318 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-318, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Kennzeichnungsgrad
6.0% carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?