Merck
58355-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Hochreine C18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × ID:
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich:
170 m2/g
Partikelgröße:
5 μm
Aktive Matrixgruppe:
C18 (octadecyl) phase
Porengröße:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-18-DB HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11.0% Carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with PTC-AA
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL LC-DB-Phasen sind speziell für basische Verbindungen deaktiviert. Diese Säulen bieten eine kürzere Retention, bessere Peak-Form und höhere Effizienz für organische Basen als sie mit anderen Siliziumdioxid-Umkehrphasensäulen vom Typ A erhalten werden können.
Anwendung
  • OPTIMIZATION AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR TETRAMETHRIN DETERMINATION IN HUMAN SHAMPOO FORMULATION.: Diese Studie befasst sich mit der Optimierung und Validierung einer Hochleistungsflüssigchromatographie-(HPLC-)Methode unter Verwendung der SUPELCOSIL-LC-18-DB-HPLC-Säule für die Analyse von Tetramethrin in Shampoo-Formulierungen (Zeric Stosic et al., 2016).
  • Mass spectrometric characterization and HPLC determination of the main urinary metabolites of nimesulide in man.: Erläutert einen belastbaren Ansatz zur Identifizierung und Quantifizierung von Nimesulid-Metaboliten mittels HPLC und unterstreicht die Anwendbarkeit der Säule in komplexen biologischen Matrizes (Carini et al., 1998).
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S L Bramer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 637-650 (2001-08-23)
An LC/MS/MS method for the simultaneous determination of cilostazol, a quinolinone derivative, and three active metabolites, OPC-13015, OPC-13213, and OPC-13217, in human plasma was developed and validated. Cilostazol, its metabolites, and the internal standard, OPC-3930 were extracted from human plasma
Xinghua Sun et al.
Anticancer research, 25(1A), 59-62 (2005-04-09)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the separation and quantification of L-methionine in plasma has been developed. After derivatization of plasma amino acids with o-phthalaldehyde (OPA), a 50 microl sample was loaded on a reversed-phase
O Majid et al.
Therapeutic drug monitoring, 23(2), 163-168 (2001-04-11)
Recipients of organ transplants remain particularly dependent on prednisolone as part of their maintenance immunosuppression. Despite this, the pharmacokinetics of prednisolone have never been fully characterized in these patients, and consequently dosing remains empirical. Accurate monitoring of prednisolone, its primary
V Stocchi et al.
Analytical biochemistry, 178(1), 107-117 (1989-04-01)
A simple and fast reversed-phase high-performance liquid chromatographic method has been developed for the complete separation of 35 dimethylaminoazobenzene sulfonyl (DABS)-amino acids and by-products. This method allows simultaneous determination of primary and secondary amino acids which can be present in
E Terjéki et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(5-6), 913-920 (2001-03-15)
RGH-1756 (1-(2-methoxy-phenyl)-4-(4-[4-(6-imidazo[2,1-b]-thiazolyl)-phenoxy]-butyl)-piperazine dimethansulphonate) is a novel atypical antipsychotic candidate of Gedeon Richter Ltd. A new HPLC method has been developed and validated for the quantitative determination of RGH-1756 in dog and rat plasma. The compound and the internal standard are
Protokolle
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC