Merck
58318
Supelco
SUPELCOSIL LC-PAH (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
HPLC-Säule SUPELCOSIL LC-PAH, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL LC-PAH Säulen sind speziell für die Analyse polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) geeignet, die in der US EPA Methode 610 aufgeführt sind. Die Säulen mit dem kleinen Innendurchmesser von 2,1mm oder 3,0mm benötigen weniger Lösungsmittel und verbessern die Empfindlichkeit bei kleineren Probemengen. Mit den 3μm-Säulen erreichen Sie besonders schnelle, hochauflösende Analysen, und erhalten dabei die Stabilität porösem Kieselgels. So sind diese Säulen ein ausgezeichneter und preiswerter Ersatz für nicht poröse Kieselgele mit 1,5μm Partikelgröße.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ana Ballesteros-Gómez et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9012-9020 (2009-09-30)
In this work, magnetic nanoparticles (MNPs) coated with hemimicelles of alkyl (C(10)-C(18)) carboxylates, which have traditionally been used to prepare ferrofluids for technological applications, were used for the first time to extract organic contaminants from environmental water samples. The nanoparticles
S Moret et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 201(4), 322-326 (1995-10-01)
This paper proposes a simple HPLC method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water, wine and beer. Samples were purified by PAH collection in solid-phase extraction (SPE) and analysed by reversed-phase HPLC (Supelcosil LC-PAH column from Supelco).