Merck
08511
Curcumin
analytical standard
Synonym(e):
(E,E)-1,7-Bis-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadien-3,5-dion, Diferuloylmethan, Natural Yellow 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
E Number:
E100
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-280-5
MDL number:
Colour Index Number:
75300
Beilstein/REAXYS Number:
2306965
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
grade
analytical standard
vapor density
13 (vs air)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
Quality Level
General description
Curcumin is an anti-inflammatory agent extracted from the roots of Curcuma longa Linn.
Application
Curcumin may be used as a reference standard for the determination of curcumin in rat plasma by high-performance liquid chromatography method.
Biochem/physiol Actions
Eine natürliche Phenolverbindung. Wirksames Antitumor-Mittel mit entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Curcumin wurde, zusätzlich zu seiner chemotherapeutischen Wirkung, als potenzielles chemopräventives Mittel beschrieben. Leitet die Apoptose in Krebszellen ein und hemmt die Phorbolester-induzierte Proteinkinase C (PKC)-Aktivität. Hemmt Berichten zufolge die Produktion von inflammatorischen Zytokinen durch Monozyten des peripheren Blutes und alveoläre Makrophagen. Wirksamer Inhibitor der EGFR-Tyrosinkinase und IκB-Kinase. Hemmt die induzierbare Stickoxidsynthase (iNOS), Cycloxygenase und Lipoxygenase. Dringt leicht in das Zytoplasma von Zellen ein, sammelt sich in membranösen Strukturen wie Plasmamembran, endoplasmatisches Retikulum und Kernhülle an.
Eine natürliche phenolische Verbindung, die für die gelbe Farbe von Kurkuma verantwortlich ist. Wirksames Anti-Tumor-Agens, mit Wirkung in unterschiedlichen Tumor-spezifischen Stoffwechselwegen. Antiphlogistikum und Antioxidans. Induziert Apoptose in Krebszellen und hemmt die Phorbolester-induzierte Proteinkinase C (PKC)-Aktivität. Es soll die Produktion von inflammatorischen Zytokinen durch Monozyten im peripheren Blut und Alveolarmakrophagen inhibieren. Wirksamer Inhibitor der EGFR-Tyrosinkinase und IκB Kinase. Hemmt induzierbare Stickstoffmonoxid-Synthase (iNOS), Cyclooxygenase (COX-2) und 5-Lipoxygenase (5-LOX).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A rapid and simple HPLC method for the determination of curcumin in rat plasma: assay development, validation and application to a pharmacokinetic study of curcumin liposome.
Li J, et al.
Biomedical Chromatography, 23(11), 1201-1207 (2009)
Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with highrisk or pre-malignant lesions.
Hsieh CY.
Anticancer Research, 21, 2895-2900 (2001)
Oxygen radical scavenging activity of curcumin.
Kunchandy E and Rao MNA
International Journal of Pharmaceutics, 58(3), 237-240 (1990)
Michal Heger et al.
Pharmacological reviews, 66(1), 222-307 (2013-12-26)
This review addresses the oncopharmacological properties of curcumin at the molecular level. First, the interactions between curcumin and its molecular targets are addressed on the basis of curcumin's distinct chemical properties, which include H-bond donating and accepting capacity of the
Wing-Hin Lee et al.
Expert opinion on drug delivery, 11(8), 1183-1201 (2014-05-27)
Natural compounds are emerging as effective agents for the treatment of malignant diseases. Curcumin (diferuloylmethane), the active constituent of turmeric extract, has gained significant interest as a plant-based compound with anti-cancer properties. Curcumin is physiologically very well tolerated, with negligible