Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L3
Quality Segment
analyte functional class(es)
lipids, oils
analyte chemical class(es)
aflatoxins, carotenoids, fatty acids, flavonoids, glycans, glycols, phospholipids, steroids (cholesteryl esters)
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
mode of use normal phase HPLC
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm |
| matrix active group Si, silica phase | matrix active group Si, silica phase | matrix active group Si, silica phase | matrix active group Si, silica phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | L × I.D. 25 cm × 10 mm | L × I.D. 25 cm × 4 mm | L × I.D. 5 cm × 4.6 mm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique normal phase, hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique normal phase, hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique normal phase, hydrophilic interaction (HILIC) |
| pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size | pore size 120 Å pore size |
| agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC-Säule
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?