The newer technology type-B silica gel columns are so pure that base deactivation is not required. These columns can be used for basic, neutral, and acidic compounds, unlike base-deactivated columns which are only suitable for basic compounds.
Wichtige Dokumente
581425-U
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
C8 Umkehrphasen-Chromatographie-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® C8 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
4.0 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ascentis C8 ist eine Säule mit hochgradig reproduzierbaren Ergebnissen und ausgezeichneter Selektivität gegenüber polaren Verbindungen. Die Phase bietet hervorragende Leistung bei Mobilphasen mit hohem wässrigem oder organischem Anteil.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hervorragende Retention hydrophober Moleküle
- Ausgezeichnete Peak-Form
- Geringes Bluten, für LC-MS-Trennungen
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
-
Can you provide a monograph for a base-deactivated C8/EP?