Merck
581427-U
Supelco
Ascentis® C8 Supelguard Vorsäule
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ascentis® C8 Supelguard Vorsäule, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)