Merck
57609-U
Supelco
Leere Rezorian Röhrchen-Kit mit PE-Fritten
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
Synonym(e):
empty Rezorian cartidge, 3 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Anwendung(en)
food and beverages
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)