Fortfahren mit
57098
Weibliche Luer-Kappe
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Synonym(e):
Luer Stopfen & Kappen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
Quality Segment
packaging
pkg of 12 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
configured for capping luer tips, for use with Supelco Visidry Drying Attachment
General description
Zum Verschließen von 1/4-28-oder Luer-Anschlüssen. Polypropylen. 2 Stück-Packung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5043512101757095
description
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
description
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
description
pkg of 20 ea
description
-
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Supelco Visidry Drying Attachment, configured for capping luer tips
compatibility
configured for plugging luer holes
compatibility
-
compatibility
-
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
material
polypropylene
material
-
material
-
material
-
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pk of 2
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)