Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
LpDNPH Rezorian-Kartusche, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Quality Segment
agency
ASTM® D5197, EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A, NIOSH 2016
composition
bed wt., 350 mg , 2 4-DNPH (High-purity silica gel)
packaging
pkg of 50 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Measurement and source characteristics of carbonyl compounds in the atmosphere in Kaohsiung city, Taiwan.: Diese Studie untersucht die atmosphärische Konzentration und Quellencharakterisierung von Carbonylverbindungen unter Verwendung der LpDNPH-Rezorian-Kartusche zur Probenahme und Analyse (Wang et al., 2010).
- Identification of the oxidation products of the reaction between alpha-pinene and hydroxyl radicals by gas and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection.: Diese Forschungsarbeit identifiziert die Oxidationsprodukte aus der Wechselwirkung zwischen Alpha-Pinen und Hydroxylradikalen und zeigt die Vielseitigkeit von Techniken, wie sie die LpDNPH-Rezorian-Kartusche für die chemische Analyse in chromatographischen Anwendungen ermöglicht (Van den Bergh et al., 2000).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| composition bed wt., 350 mg , 2 4-DNPH (High-purity silica gel) | composition bed wt., 350 mg , 2 4-DNPH (High-purity silica gel) | composition Adsorbent Bed Wt:, 300 mg | composition bed wt., 350 mg , 2 4-DNPH (High-purity silica gel) |
| volume 3 mL | volume 3 mL | volume - | volume 1 mL |
| agency ASTM® D5197, NIOSH 2016, EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A | agency ASTM® D5197, EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A, NIOSH 2016 | agency - | agency ASTM® D5197, EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A, NIOSH 2016 |
| technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LpDNPH Rezorian-Kartusche
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?