Merck
330707
Avanti
SPLASH LIPIDOMIX Massenspektromiestandard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
SPLASH LIPIDOMIX Massenspektromiestandard, Einzelflasche mit zubereitetem Lipidomanalyse-Standard für humane Plasmalipide
Größe auswählen
1 EA
€ 543,00
€ 543,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 543,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.25
€ 543,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (330707-1EA)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leichte Lipidomik mit unserem einfach zu verwendenden Gemisch von deuteriummarkierten Lipiden. Der SPLASH LIPIDOMIX Massenspektrometriestandard enthält all Hauptklassen von Lipiden in Verhältnissen relativ zu menschlichem Plasma für die einfache Zugabe einer internen Standardlösung zu jeder Probe. Dieses interne Standardgemisch wurden in Zusammenarbeit mit Kim Ekroos (Zora Biosciences) entwickelt.
Anwendung
SPLASH LIPIDOMIX Massenspektrometriestandard wurde verwendet:
  • als ein interner Standard für die Signaturanalyse von Maus- und Humanproben bei nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD)[1]
  • als ein interner Standard für die Quantifizierung der Phospholipide von Duodenum, Leber und Fettgewebe unter Verwendung der Ultra-Performance-Flüssigchromatographie Quadrupol-Flugzeitmassenspektrometrie (UPLC-q-Tof MS)[2]
  • in menschlichen Zelllinien vor der Lipidanalyse mittels Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie-Analyse (LC-MS)[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spart Zeit: fertig gemischte interne Standards.
  • Spart Geld: 1 Flasche reicht für 100 Plasmaproben.
  • Exakte Konzentrationen für die quantitative Lipidomanalyse.
  • Anwendbar für mehrere MS-Methoden.
  • Die Konzentration jeder Lipidklasse ist für die Plasmaanalyse optimiert.
Verpackung
2 ml versiegelte Braunglasampulle (330707-1EA)
Komponenten
Der SPLASH LIPIDOMIX Massenspektrometriestandard wird in 1 ml Methanol geliefert und enthält folgende Bestandteile:
GemischkomponenteZielkonz. (μg/ml)
  • 15:0-18:1(d7) PC160
  • 15:0-18:1(d7) PE5
  • 15:0-18:1(d7) PS5
  • 15:0-18:1(d7) PG30
  • 15:0-18:1(d7) PI10
  • 15:0-18:1(d7) PA7
  • 18:1(d7) LPC25
  • 18:1(d7) LPE5
  • 18:1(d7) Chol Ester350
  • 18:1(d7) MG2
  • 15:0-18:1(d7) DG10
  • 15:0-18:1(d7)-15:0 TG55
  • 18:1(d9) SM30
  • Cholesterin (d7)100
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 160μg/mLSDB
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDB
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDB
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 30μg/mLSDB
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 10μg/mLSDB
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 7μg/mLSDB
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDB
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 5μg/mLSDB
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research - A Croda Brand 791645C 350μg/mLSDB
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research - A Croda Brand 791646C 2μg/mLSDB
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 10μg/mLSDB
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDB
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLSDB
  • 700041Pcholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDB
Alle anzeigen (14)
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bo Burla et al.
Journal of lipid research, 59(10), 2001-2017 (2018-08-18)
Human blood is a self-regenerating lipid-rich biological fluid that is routinely collected in hospital settings. The inventory of lipid molecules found in blood plasma (plasma lipidome) offers insights into individual metabolism and physiology in health and disease. Disturbances in the
Bernhard Drotleff et al.
Analytical and bioanalytical chemistry (2020-01-17)
Dental plaque is a structurally organized biofilm which consists of diverse microbial colonies and extracellular matrix. Its composition may change when pathogenic microorganisms become dominating. Therefore, dental biofilm or plaque has been frequently investigated in the context of oral health
Isabelle E Logan et al.
Microorganisms, 8(4) (2020-04-09)
A calorie-dense diet is a well-established risk factor for obesity and metabolic syndrome (MetS), whereas the role of the intestinal microbiota (IMB) in the development of diet-induced obesity (DIO) is not completely understood. To test the hypothesis that Swiss Webster
Denise Wolrab et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(10), 2375-2388 (2020-02-23)
Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry (UHPSFC/MS) has a great potential for the high-throughput lipidomic quantitation of biological samples; therefore, the full optimization and method validation of UHPSFC/MS is compared here with ultrahigh-performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC/MS) in hydrophilic interaction liquid
Naren Gajenthra Kumar et al.
PloS one, 13(10), e0206606-e0206606 (2018-11-01)
Modification of the host lipidome via secreted enzymes is an integral, but often overlooked aspect of bacterial pathogenesis. In the current era of prevalent antibiotic resistance, knowledge regarding critical host pathogen lipid interactions has the potential for use in developing